Documentos Principais
AMBH97F04464
Ambeed, Inc.
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H16N4/c1-13-4-6-14(7-5-13)10-3-2-9(11)8-12-10/h2-3,8H,4-7,11H2,1H3
chave InChI
NZTCEWZBMOTKCJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55403-35-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)