Documentos Principais
AMBH97F04218
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyphenyl methacrylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-hydroxyphenyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(2)10(12)13-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6,11H,1H2,2H3
chave InChI
PJMXUSNWBKGQEZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31480-93-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)