Documentos Principais
AMBH97F0417F
Ambeed, Inc.
7-Bromohept-1-yne
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
175.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
7-bromo-1-heptyne
Inchi Code
1S/C7H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1H,3-7H2
chave InChI
SCHBMYWHADQVBE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81216-14-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)