Documentos Principais
AMBH97F03FF7
Ambeed, Inc.
3-Methyl-5-(piperidin-4-yl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-(4-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-6-11(8-13-7-9)10-2-4-12-5-3-10/h6-8,10,12H,2-5H2,1H3
chave InChI
NRALKTSCMNAXHZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256804-61-1.html
Synonym
3-Methyl-5-(piperidin-4-yl)pyridine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)