Documentos Principais
AMBH97F03F85
Ambeed, Inc.
1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5,11H,1H3
chave InChI
UEGDJZYKJPZJAA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/872181-59-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/872181-59-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)