Documentos Principais
AMBH97BA1347
Ambeed, Inc.
8-Methylene-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Iupac Name
8-methylene-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11-9/h1-7H2
chave InChI
BCWKBPCNPHCCQS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51656-90-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)