Documentos Principais
AMBH97BA1320
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoro-4-methoxyaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-4-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-11-7-5(8)2-4(10)3-6(7)9/h2-3H,10H2,1H3
chave InChI
DPALOVXCAGMEBU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875664-44-1.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)