Documentos Principais
AMBH97BA12DB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-fluorophenyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 2-fluorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14FNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
AUHNQFOFWVWFTH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98968-72-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)