Documentos Principais
AMBH97BA124E
Ambeed, Inc.
Cyclohexane-1,4-diylbis(methylene) diacrylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
{4-[(acryloyloxy)methyl]cyclohexyl}methyl acrylate
Inchi Code
1S/C14H20O4/c1-3-13(15)17-9-11-5-7-12(8-6-11)10-18-14(16)4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
chave InChI
KUIDSTKCJKFHLZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67905-41-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)