Documentos Principais
AMBH97BA1212
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-methoxyphenyl)propanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2-(4-methoxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-8(11(12)14-3)9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
ARQVRCKIVSELCG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50415-73-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)