Documentos Principais
AMBH97BA112B
Ambeed, Inc.
4-(4-Cyanophenyl)-1-Piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
287.36
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-cyanophenyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21N3O2/c1-16(2,3)21-15(20)19-10-8-18(9-11-19)14-6-4-13(12-17)5-7-14/h4-7H,8-11H2,1-3H3
chave InChI
WIBWVYVIBJOVIW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186650-98-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)