Documentos Principais
AMBH97BA0E67
Ambeed, Inc.
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.57
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-3-5(6(7)9)4(2)10-8-3/h1-2H3
chave InChI
MPYGFFPGJMGVSW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31301-45-8.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31301-45-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)