Documentos Principais
AMBH97BA0DFA
Ambeed, Inc.
Catechol Bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
374.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}phenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H4F6O6S2/c9-7(10,11)21(15,16)19-5-3-1-2-4-6(5)20-22(17,18)8(12,13)14/h1-4H
chave InChI
XISAIQHXAICQIV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17763-91-6.html
Synonym
1,2-Phenylene bis(trifluoromethanesulfonate)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)