Documentos Principais
AMBH97BA0DAF
Ambeed, Inc.
(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.62
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2O.ClH/c1-11-7-4-5(10-9)2-3-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
chave InChI
DMOWKTFIFYPUQA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/327021-81-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)