Documentos Principais
AMBH97BA0DA9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
252.74
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)-4-morpholinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O3.ClH/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-8(6-11)7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
chave InChI
HJYMDZCABLMKRN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187930-26-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)