Documentos Principais
AMBH97BA0CCF
Ambeed, Inc.
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
chave InChI
LIACRDFNWIGRCX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55805-20-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)