Documentos Principais
AMBH97BA036B
Ambeed, Inc.
2-Isobutyl-4-methylthiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.26
Número MDL:
Iupac Name
2-isobutyl-4-methyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C8H13NS/c1-6(2)4-8-9-7(3)5-10-8/h5-6H,4H2,1-3H3
chave InChI
JBUCYVMFLWLDIO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61323-24-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)