Documentos Principais
AMBH97B9FFCC
Ambeed, Inc.
Fmoc-DOOA HCl
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
406.91
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-9-11-25-13-14-26-12-10-23-21(24)27-15-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20;/h1-8,20H,9-15,22H2,(H,23,24);1H
chave InChI
AEKDFMRQTBNGKL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868599-73-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)