Documentos Principais
AMBH97B9F7EC
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
196.1
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F4O2/c8-5-2-1-4(12)3-6(5)13-7(9,10)11/h1-3,12H
chave InChI
FFKOYFSLPUOIJU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886501-26-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)