Documentos Principais
AMBH97B9F62C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(2-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
293.54
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-bromo-1-(2-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10BrClO3/c1-14-9-3-6(8(13)5-11)7(12)4-10(9)15-2/h3-4H,5H2,1-2H3
chave InChI
VFEAXQQGIBFGRX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/237384-61-1.html
Synonym
2-Bromo-1-(2-chloro-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)