Documentos Principais
AMBH97B9F606
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-phenylnaphthalene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
283.17
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-phenylnaphthalene
Inchi Code
1S/C16H11Br/c17-16-11-10-13(12-6-2-1-3-7-12)14-8-4-5-9-15(14)16/h1-11H
chave InChI
ZARGVWJSXZDKRE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59951-65-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)