Documentos Principais
AMBH97B9F5D8
Ambeed, Inc.
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.14
Número MDL:
Iupac Name
4-[bis(2-chloroethyl)amino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12Cl2N2/c12-5-7-15(8-6-13)11-3-1-10(9-14)2-4-11/h1-4H,5-8H2
chave InChI
VDPIEHNUNDVINZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71601-35-9.html
Synonym
4-(Bis(2-chloroethyl)amino)benzonitrile
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71601-35-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)