Documentos Principais
AMBH97B9F53A
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-5-iodonicotinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
297.48
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5ClINO2/c1-12-7(11)4-2-5(9)6(8)10-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
YAPLBMSIZCFNBR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/365413-29-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)