Documentos Principais
AMBH97B9F438
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-8-fluoroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.66
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 4-chloro-8-fluoro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9ClFNO2/c1-2-17-12(16)8-6-15-11-7(10(8)13)4-3-5-9(11)14/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
RZBUGOGXQRAHCR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56824-90-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)