Documentos Principais
AMBH97B9F089
Ambeed, Inc.
2,5-Bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
334.46
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,5-bis(hexyloxy)terephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C20H30O4/c1-3-5-7-9-11-23-19-13-18(16-22)20(14-17(19)15-21)24-12-10-8-6-4-2/h13-16H,3-12H2,1-2H3
chave InChI
QNZNMVAGYIDUKL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151903-52-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)