Documentos Principais
AMBH96F10D87
Ambeed, Inc.
1-Butylpyridinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
416.37
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-butylpyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide
Inchi Code
1S/C9H14N.C2F6NO4S2/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3;/q+1;-1
chave InChI
XHIHMDHAPXMAQK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/187863-42-9.html
Synonym
1-butylpyridin-1-ium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/187863-42-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)