Documentos Principais
AMBH96F10D4E
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
chave InChI
DLZUHSFUBZTBQZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65055-17-6.html
Synonym
Benzoyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)