Documentos Principais
AMBH96F10CA5
Ambeed, Inc.
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.28
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(bromoethynyl)(triisopropyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21BrSi/c1-9(2)13(8-7-12,10(3)4)11(5)6/h9-11H,1-6H3
chave InChI
HNNUBQWDWJNURV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111409-79-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/111409-79-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)