Documentos Principais
AMBH96F10AF2
Ambeed, Inc.
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
362.8
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
Inchi Code
1S/C6H3Br3O3/c7-1-4(10)2(8)6(12)3(9)5(1)11/h10-12H
chave InChI
FVXWNUUQRAHIRN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3354-82-3.html
Synonym
2,4,6-tribromobenzene-1,3,5-triol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)