Documentos Principais
AMBH96F10AE1
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromoquinoline-6-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
266.09
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-bromo-6-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(4-7)5-9(12)6-13-10/h2-6H,1H3
chave InChI
IQKJYNVCQVDCOU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/205114-17-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)