Documentos Principais
AMBH96F10A97
Ambeed, Inc.
N-(tert-Butyl)isonicotinamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(tert-butyl)isonicotinamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-10(2,3)12-9(13)8-4-6-11-7-5-8/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
PKBWFGLUBMOFKU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65321-30-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)