Documentos Principais
AMBH96F10A43
Ambeed, Inc.
5-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
Iupac Name
5-tert-butyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-13(2,3)10-5-6-11-9(8-10)4-7-12(11)14/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3
chave InChI
IIJPVOVAVTZFRH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4600-86-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)