Documentos Principais
AMBH96F109D1
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-ethoxynaphthalene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
251.12
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-naphthyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c1-2-14-12-6-4-9-7-11(13)5-3-10(9)8-12/h3-8H,2H2,1H3
chave InChI
FXVYIQCXQULCKL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66217-19-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66217-19-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)