Documentos Principais
AMBH96F10981
Ambeed, Inc.
tert-Butyl N-(carbamothioylmethyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-2-thioxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,3)11-6(10)9-4-5(8)12/h4H2,1-3H3,(H2,8,12)(H,9,10)
chave InChI
AGBIUUFZUPNDTM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89226-13-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89226-13-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)