Documentos Principais
AMBH96F10890
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(benzylamino)acetate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.68
Número MDL:
Iupac Name
methyl (benzylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)8-11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11H,7-8H2,1H3;1H
chave InChI
KITLJURGIVERDS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17136-35-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)