Documentos Principais
AMBH9614FDFA
Ambeed, Inc.
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyrazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
Iupac Name
6,8-dichloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-11-2-1-9-6(11)5(8)10-4/h1-3H
chave InChI
YVLSJHVPWXSKFE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245645-38-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)