Documentos Principais
AMBH9614FC7F
Ambeed, Inc.
Methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 3-methoxy-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-9-5-3-4-11-6(5)7(8)10-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
MWADWXJPBMFRGL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62353-75-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)