Documentos Principais
AMBH9614FBF2
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-2-phenylbutanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-2-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-3-12(4-2,11(13)14)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
PYXQBGGQMBEYLO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5465-28-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)