Documentos Principais
AMBH9614F81E
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-10-7-8(3-5-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3,5,7,12H,4,6H2,1-2H3
chave InChI
PDTCYIZPTRRYOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56024-44-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)