Documentos Principais
AMBH9614F7D3
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.38
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9-11H
chave InChI
UCAKTFSAEMHJJE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/951655-50-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)