Documentos Principais
AMBH9614F730
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.08
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4,6-dichloro-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N4/c1-4(2)14-7-5(3-11-14)6(9)12-8(10)13-7/h3-4H,1-2H3
chave InChI
SHTPXXJWYCEZPN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21254-22-8.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)