Documentos Principais
AMBH9614F539
Ambeed, Inc.
6-Chloro-4-methylnicotinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.58
Número MDL:
Iupac Name
6-chloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c1-5-2-7(8)10-4-6(5)3-9/h2,4H,1H3
chave InChI
DWLWCFHFMYBZKE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66909-35-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66909-35-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)