Documentos Principais
AMBH9614F4FF
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(m-tolyl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl (3-methylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10(11)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
chave InChI
AWTKFTNNPQGGLX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53088-69-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)