Documentos Principais
AMBH9614F4E6
Ambeed, Inc.
5-(5-Bromothiophen-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.1
Número MDL:
Iupac Name
5-(5-bromo-2-thienyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-7-2-1-6(11-7)5-3-4-9-10-5/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
RBOKZFIVGFLORX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/166196-67-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/166196-67-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)