Documentos Principais
AMBH9614F481
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-nitro-5-methoxybenzoic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.16
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-5-methoxy-4-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O5/c1-15-7-2-4(8(11)12)5(9)3-6(7)10(13)14/h2-3H,9H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
SDGOTDAQMBDEOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/196194-99-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)