Documentos Principais
AMBH9614F2F3
Ambeed, Inc.
N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(6-chloro-3-pyridinyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3
chave InChI
XALCOJXGWJXWBL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/120739-62-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)