Documentos Principais
AMBH9614F28F
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,6-difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-2-6(10(12)13)7(9)4(5)3-11/h1-3H
chave InChI
KFAXVNHRKYGPED-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/606966-11-4.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/606966-11-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)