Documentos Principais
AMBH9614F163
Ambeed, Inc.
2,5-Difluoroterephthalaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
170.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,5-difluoroterephthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F2O2/c9-7-1-5(3-11)8(10)2-6(7)4-12/h1-4H
chave InChI
QIUMSVLKXTWDSN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608145-27-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)