Documentos Principais
AMBH95E13252
Ambeed, Inc.
N-(3-Ethynylphenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Iupac Name
N-(3-ethynylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-3-9-5-4-6-10(7-9)11-8(2)12/h1,4-7H,2H3,(H,11,12)
chave InChI
KPCKMWGCLHYFCN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70933-58-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70933-58-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)