Documentos Principais
AMBH95E1324C
Ambeed, Inc.
Diethyl 5-hydroxyisophthalate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
diethyl 5-hydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C12H14O5/c1-3-16-11(14)8-5-9(7-10(13)6-8)12(15)17-4-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PUZBTHGPBGQFLW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39630-68-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)